Learn More
N-despropargil-N-cis-(3-cloroalil)-rasagilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | cis-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride |
| CAS | 1175018-80-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | cis-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride, N-despropargyl-N-cis-(3-chloroallyl)-Rasagiline, 1H-Inden-1-amine, N-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)- (ACI), 1H-Inden-1-amine, N-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClN.ClH/c13-8-3-9-14-12-7-6-10-4-1-2-5-11(10)12;/h1-5,8,12,14H,6-7,9H2;1H/b8-3-;/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Cl\C=C/CN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (1R)-N-[(Z)-3-cloroalil]indan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 244.16 |
| Show More |