Learn More
N-despropargilo N-(2-cloroalilo) rasagilina, TRC
Código de producto. 30136789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136789 50 mg 50 miligramos
30132532 100 mg 100 miligramos
17920745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29763550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1175018-73-1
Fórmula molecular C12 H14 Cl N
Peso molecular (g/mol) 207.7
Sinónimo N-Despropargyl N-(2-Chloroallyl) Rasagiline, (1R)-N-(2-Chloro-2-propen-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Nombre IUPAC (1R)-N-(2-cloroalil)indan-1-amina
SMILES ClC(=C)CN[C@@H]1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Despropargyl N-(2-Chloroallyl) Rasagiline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14ClN/c1-9(13)8-14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12/h2-5,12,14H,1,6-8H2/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0815
Porcentaje de pureza >95%