Learn More
Clorhidrato de N-desmetilvenlafaxina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463400 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463400 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0393.0401
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
CAS 93413-90-2
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP), Venlafaxine Imp. D (EP), Venlafaxine USP Related Compound A, Venlafaxine USP RC A, 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride, Venlafaxine Related Compound A as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2
Nombre IUPAC 1-[1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)etil]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 299.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1652 g/mol