Learn More
Clorhidrato de N-desmetiltrimeprazina (clorhidrato de nortrimeprazina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-desmetiltrimeprazina (clorhidrato de nortrimeprazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyltrimeprazine Hydrochloride |
| CAS | 108883-87-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethyltrimeprazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenothiazine, 10-(2-methyl-3-methylaminopropyl)-, hydrochloride (6CI), N-Desmethyltrimeprazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,beta-dimethyl-, hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(11-18-2)12-19-14-7-3-5-9-16(14)20-17-10-6-4-8-15(17)19;/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,2-dimetil-3-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |