Learn More
Clorhidrato de N-desmetiltramadol, Mikromol™
Código de producto. 18060010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18060010 100 mg 100 miligramos
18043700 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18060010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0007.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-desmetiltramadol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1R,2R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
Nombre IUPAC (1R,2R)-1-(3-metoxifenil)-2-(metilaminometil)ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496 g/mol