Learn More
Clorhidrato de N-desmetiltramadol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-desmetiltramadol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride |
| CAS | 1018989-94-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1R,2R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2 |
| Nombre IUPAC | (1R,2R)-1-(3-metoxifenil)-2-(metilaminometil)ciclohexan-1-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |