Learn More
Clorhidrato de N-desmetiltramadol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457907 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457907 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0007.0701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de N-desmetiltramadol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1 R,2 R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17 H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1 H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@H]1 CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
Nombre IUPAC (1 R,2 R)-1-(3-metoxifenil)-2-(metilaminometil)ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 285,1496 g/mol