Learn More
N-Desmetiltiametoxama, TRC
Código de producto. 30356281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356281 25 mg 25 miligramos
30352739 250 mg 250 miligramos
30348854 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29248525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171103-04-1
Fórmula molecular C7 H8 Cl N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 277.6881
Sinónimo 2H-1,3,5-Oxadiazin-4-amine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-2H-1,3,5-oxadiazin-4-amine, CGA 330050, Desmethylthiamethoxam, N-Desmethylthiamethoxam
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiozol-5-il)metil]-2,6-dihidro-1,3,5-oxadiazina-4-il]nitramide
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam-desmethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0036
Porcentaje de pureza >95%