Learn More
N-desmetilolanzapina, Mikromol™
Código de producto. 30457876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457876 4 x 25 mg 100 miligramos
30049167 25 mg 25 miligramos
17943436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457876 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-desmetilolanzapina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylolanzapine
CAS 161696-76-0
Nombres de analitos o componentes Desmethylolanzapine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4
Nombre IUPAC 2-metil-4-piperazin-1-il-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 298.41
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1252 g/mol