Learn More
N-desmetilolanzapina, Mikromol™
Descripción
N-desmetilolanzapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylolanzapine |
| CAS | 161696-76-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylolanzapine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 N4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-piperazin-1-il-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina |
| Mostrar más |