Learn More
N-desmetilolanzapina, Lipomed
Código de producto. 30458405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30458405 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30458405 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMOLZ1899FB50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
N-desmetilolanzapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylolanzapine
CAS 161696-76-0
Nombres de analitos o componentes Desmethylolanzapine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N4 S
Sinónimo N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4
Nombre IUPAC 2-metil-4-piperazin-1-il-10 H-tieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 298.41
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1252 g/mol