Learn More
N-desmetilolanzapina, Lipomed
Descripción
N-desmetilolanzapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylolanzapine |
| CAS | 161696-76-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylolanzapine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 N4 S |
| Sinónimo | N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-piperazin-1-il-10 H-tieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepina |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |