Learn More
Diclorhidrato de N-desmetilolanzapina, Mikromol™
Código de producto. 30051122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051122 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051122 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-desmetilolanzapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride
CAS 2319721-48-5
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N4 S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Desmethylolanzapine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4S.2ClH/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11;;/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4
Nombre IUPAC 2-metil-4-piperazin-1-il-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 371.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0786 g/mol