Learn More
Clorhidrato de N-desmetillevomepromazina, LoGiCal
Código de producto. 30463477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30463477 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463477 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0019.07
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride
CAS 61733-92-4
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Demethyllevomepromazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-13(11-19-2)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21-3)10-16(18)20;/h4-10,13,19H,11-12H2,1-3H3;1H/t13-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC[C@@H](C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(OC)cc13
Nombre IUPAC (2R)-3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,2-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 350.91
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.122 g/mol