Learn More
N-desmetillevofloxacino, Mikromol™
Descripción
N-desmetillevofloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyllevofloxacin |
| CAS | 117707-40-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethyllevofloxacin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, DN 5455, Desmethyl Levofloxacin, UING 4-255, Levofloxacin Related Compound A (USP), Levofloxacin Related Compound A, Levofloxacin Hemihydrate Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 347.34 |
| Mostrar más |