Learn More
Fumarato de hidrógeno de N-desmetilcetotifeno, Mikromol™
Descripción
Fumarato de hidrógeno de N-desmetilcetotifeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate |
| CAS | 930765-16-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H17 N O S . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, 4,9-dihydro-4-(4-piperidinylidene)-10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate, Norketotifen hydrogen fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NOS.C4H4O4/c20-16-11-13-3-1-2-4-14(13)17(12-5-8-19-9-6-12)15-7-10-21-18(15)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,7,10,19H,5-6,8-9,11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C(=O)O.O=C1Cc2ccccc2C(=C3CCNCC3)c4ccsc14 |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; 10-piperidin-4-ilideno-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona |
| Mostrar más |