Learn More
N-desmetilibandronato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 30049830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049830 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049830 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1326.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-desmetilibandronato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
CAS 953805-81-7
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H20 N O7 P2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;hidroxi-[1-hidroxi-3-(pentilamino)-1-fosfonopropil]fosfinato
Peso molecular (g/mol) 327.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0613 g/mol