Learn More
N-Desmetildoxilamina, TRC
Código de producto. 30132599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132599 50 mg 50 miligramos
30133875 100 mg 100 miligramos
30006892 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29677550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78868-03-8
Fórmula molecular C16H20N2O
Peso molecular (g/mol) 256.34
Sinónimo N-Methyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, Demethyldoxylamine
SMILES CNCCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldoxylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3
Porcentaje de pureza >95%