Learn More
Succinato de hidrógeno de N-desmetildoxilamina, Mikromol™
Código de producto. 17984206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17984206 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17984206 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0101.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Succinato de hidrógeno de N-desmetildoxilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
CAS 2731375-61-2
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2 O . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O.C4H6O4/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CNCCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodioico; N-metil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina
Peso molecular (g/mol) 374.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1842 g/mol