Learn More
Succinato de hidrógeno de N-desmetildoxilamina, LoGiCal
Código de producto. 30462661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462661 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462661 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0101.08
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
CAS 2731375-61-2
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2 O . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O.C4H6O4/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES CNCCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodioico; N-metil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 374.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1842 g/mol