Learn More
Clorhidrato de N-desmetildiltiazem, LoGiCal
Código de producto. 30460256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460256 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460256 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0068.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Nombre IUPAC [(2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-5-[2-(metilamino)etil]-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-3-il] acetato; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 436.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436,1224 g/mol