Learn More
Mitapivato de N-desmetilciclopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylcyclopropyl Mitapivat |
| CAS | 1260081-87-5 |
| Fórmula molecular | C20H20N4O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Mitapivat Impurity, N-[4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenyl]-8-quinolinesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N4O3S/c25-20(24-13-11-21-12-14-24)16-6-8-17(9-7-16)23-28(26,27)18-5-1-3-15-4-2-10-22-19(15)18/h1-10,21,23H,11-14H2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC3=CC=CN=C32)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | N-(4-(piperazina-1-carbonil)fenil)quinolina-8-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 396.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.13 |