Learn More
Clorhidrato de N-desmetilciclobenzaprina (clorhidrato de norciclobenzaprina) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462947 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462947 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0079.0101
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylcyclobenzaprine HCl
CAS 438-59-5
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylcyclobenzaprine HCl
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Imp. B (EP), Cyclobenzaprine USP Related Compound B, Cyclobenzaprine USP RC B, 3-(5H-Dibenzo-[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Norcyclobenzaprine Hydrochloride, Cyclobenzaprine Related Compound B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anuleno-11-iliden)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 297.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1284 g/mol