Learn More
N-desmetilcitalopram.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30461175
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mL
missing translation for 'unitSize':
1 ml
Código de producto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30461175 1 mL 1 ml
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 30461175 missing translation for 'mfr' Lipomed missing translation for 'supplierNo' LPMCTL1888HC1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
N-desmetilcitalopram.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Nombres de analitos o componentes Desmethylcitalopram Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H19 F N2 O . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 346.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 346,1248 g/mol