Learn More
Éster metílico de N-desmetilcarboxiterbinafina-d7, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylcarboxy Terbinafine-d7 Methyl Ester |
| CAS | 1185245-14-0 |
| Fórmula molecular | C21 2H7 H16 N O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO2/c1-21(2,20(23)24-3)14-7-4-8-15-22-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18/h4-6,8-13,22H,15-16H2,1-3H3/b8-4+/i5D,6D,9D,10D,11D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CNC\C=C\C#CC(C)(C)C(=O)OC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (E)-7-[(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-il)metilamino]-2,2-dimetilhept-5-en-3-inoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 328.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2168 |