Learn More
N-Desmetil Zopiclona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30011222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011222 10 mg 10 miligramos
30010508 25 mg 25 miligramos
30010067 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29677010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216659-29-8
Fórmula molecular C16 H15 Cl N6 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 411.24
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, hydrochloride (1:1), N-DemethylzopicloneHydrochloride
Nombre IUPAC [6-(5-cloropiridina-2-il)-5-oxo-7H-pirrrolo[3,4-b]pirazina-7-il] piperazina-1-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.Clc1ccc(nc1)N2C(OC(=O)N3CCNCC3)c4nccnc4C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethylzopiclone hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClN6O3.ClH/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22;/h1-4,9,15,18H,5-8H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.0661
Porcentaje de pureza >95%