Learn More
Clorhidrato de N-desmetilzopiclona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Zopiclone-d8 Hydrochloride |
| CAS | 1189719-74-1 |
| Fórmula molecular | C16H8D8Cl2N6O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Piperazine-d8)-1-carboxylic Acid 6-(5-Chloro-pyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro- 5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5yl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClN6O3.ClH/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22;/h1-4,9,15,18H,5-8H2;1H/i5D2,6D2,7D2,8D2; |
| SMILES | O=C1N(C2=NC=C(Cl)C=C2)C(OC(N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C3([2H])[2H])=O)C4=NC=CN=C41.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 419.29 |