Learn More
N-Desmetil Zolmitriptán, TRC
Código de producto. 30008109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008109 1 mg 1 miligramo
30005185 10 mg 10 miligramos
30009182 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2967651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139264-35-0
Fórmula molecular C15 H19 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 273.33
Sinónimo (4S)-4-[[3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (S)-, 183C91, Zolmitriptan Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC (4S)-4-[[3-[2-(metilamino)etil]-1H-indol-5-il]metil]-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES CNCCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Zolmitriptan
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O2/c1-16-5-4-11-8-17-14-3-2-10(7-13(11)14)6-12-9-20-15(19)18-12/h2-3,7-8,12,16-17H,4-6,9H2,1H3,(H,18,19)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1477