Learn More
N-desmetilvinblastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylvinblastine |
| CAS | 18172-50-4 |
| Fórmula molecular | C45 H56 N4 O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H56N4O9/c1-7-41(53)22-27-23-44(39(51)56-5,35-29(14-18-48(24-27)25-41)28-12-9-10-13-32(28)46-35)31-20-30-33(21-34(31)55-4)47-36-43(30)16-19-49-17-11-15-42(8-2,37(43)49)38(58-26(3)50)45(36,54)40(52)57-6/h9-13,15,20-21,27,36-38,46-47,53-54H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3/t27-,36+,37-,38+,41-,42+,43-,44-,45-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]1(O)C[C@@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(N[C@H]7[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)OC)cc5OC)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 796.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 796.4047 |