Learn More
Acetato de N-Desmetil Ulipristal, TRC
Código de producto. 30136603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136603 25 mg 25 miligramos
30005293 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29600525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159681-66-0
Fórmula molecular C29 H35 N O4
Peso molecular (g/mol) 461.59
Sinónimo 19-Norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11-[4-(methylamino)phenyl]-, (11β)-, (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(methylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CDB 3877, N-Monodemethyl CDB 2914, N-Desmethyl Ulipristal Acetate, N-Desmethylulipristal acetate, 17α-Acetoxy-11β-[4-(N-methylamino)-phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC [(8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetil-13-metil-11-[4-(metilamino)fenilo]-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] acetato
SMILES CNc1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Ulipristal Acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H35NO4/c1-17(31)29(34-18(2)32)14-13-26-24-11-7-20-15-22(33)10-12-23(20)27(24)25(16-28(26,29)3)19-5-8-21(30-4)9-6-19/h5-6,8-9,15,24-26,30H,7,10-14,16H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.2566