Learn More
Diclorhidrato de N-desmetiltrifluoperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride |
| CAS | 4617-82-7 |
| Fórmula molecular | C20 H22 F3 N3 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine, 10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22F3N3S.2ClH/c21-20(22,23)15-6-7-19-17(14-15)26(16-4-1-2-5-18(16)27-19)11-3-10-25-12-8-24-9-13-25;;/h1-2,4-7,14,24H,3,8-13H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 10-(3-piperazin-1-ilpropil)-2-(trifluorometil)fenotiazina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 466.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.102 |