Learn More
(+)-N-Desmetil Tramadol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-N-Desmethyl Tramadol |
| CAS | 147762-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (+)-N-Desmethyl Tramadol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15H23NO2 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2 |
| Industry Type | Forensics |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Cantidad | 1 mg |