Learn More
Sal de clorhidrato de N-desmetiltoremifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Toremifene hydrochloride |
| CAS | 176671-73-1 |
| Fórmula molecular | C25 H26 Cl N O . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride Salt, (Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-[4-[2-(N-methylamino)ethoxy]phenyl]-1-butene Hydrochloride Salt, Fc 1200 Hydrochloride Salt, N-Demethyltoremifene Hydrochloride Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H26ClNO.ClH/c1-27-18-19-28-23-14-12-22(13-15-23)25(21-10-6-3-7-11-21)24(16-17-26)20-8-4-2-5-9-20;/h2-15,27H,16-19H2,1H3;1H/b25-24-; |
| SMILES | Cl.CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(Z)-4-cloro-1,2-difenil-but-1-enil]fenoxi]-N-metil-etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 428.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.147 |