Learn More
Sal de clorhidrato de N-desmetiltoremifeno, TRC
Código de producto. 30351836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351836 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30351836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29446025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Toremifene hydrochloride
CAS 176671-73-1
Fórmula molecular C25 H26 Cl N O . H Cl
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride Salt, (Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-[4-[2-(N-methylamino)ethoxy]phenyl]-1-butene Hydrochloride Salt, Fc 1200 Hydrochloride Salt, N-Demethyltoremifene Hydrochloride Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26ClNO.ClH/c1-27-18-19-28-23-14-12-22(13-15-23)25(21-10-6-3-7-11-21)24(16-17-26)20-8-4-2-5-9-20;/h2-15,27H,16-19H2,1H3;1H/b25-24-;
SMILES Cl.CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-4-cloro-1,2-difenil-but-1-enil]fenoxi]-N-metil-etanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 428.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.147