Learn More
N-desmetil topotecán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Topotecan |
| CAS | 190710-79-3 |
| Fórmula molecular | C22 H21 N3 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-10-[(methylamino)methyl]-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-10-[(methylamino)methyl]-, (S)-, (4S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-10-[(methylamino)methyl]-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, N-Desmethyl topotecan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21N3O5/c1-3-22(29)15-7-17-19-11(9-25(17)20(27)14(15)10-30-21(22)28)6-12-13(8-23-2)18(26)5-4-16(12)24-19/h4-7,23,26,29H,3,8-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CNC)c(O)ccc5nc34)C2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 407.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1481 |