Learn More
N-desmetilterbinafina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Terbinafine |
| CAS | 99473-11-7 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3/b8-4+ |
| SMILES | CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (E)-6,6-dimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 277.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.183 |