Learn More
Clorhidrato de N-desmetilterbinafina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Demethylterbinafine Hydrochloride |
| CAS | 152830-98-3 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Demethylterbinafine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18;/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3;1H/b8-4+; |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (E)-6,6-dimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1597 |