Learn More
N-desmetil tamoxifeno-d5, TRC
Código de producto. 30367924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30367924 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2939021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Tamoxifen-d5
CAS 164365-16-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25H22D5NO
Cantidad 1 mg
Sinónimo (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N-methylethanamine-d5, N-Demethyltamoxifen-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27NO/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3/b25-24-/i1D3,3D2
SMILES CNCCOC1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Peso molecular (g/mol) 362.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2406
Porcentaje de pureza >95