Learn More
N-Desmetil Rosiglitazona-d4, TRC
Código de producto. 30367991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367991 1 mg 1 miligramo
30349476 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30367991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2921671MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215407-67-2
Fórmula molecular C17H13D4N3O3S
Peso molecular (g/mol) 347.42
Sinónimo 5-[[4-[2-(2-Pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione-d4, SB 237216-d4
Nombre IUPAC 4-hidroxi-5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(piridina-2-ilamino)etoxi]fenil]metil]5H-1,3-tiazol-2-uno
SMILES [2H]c1c([2H])c(OCCNc2ccccn2)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)N=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Rosiglitazone-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O3S/c21-16-14(24-17(22)20-16)11-12-4-6-13(7-5-12)23-10-9-19-15-3-1-2-8-18-15/h1-8,14H,9-11H2,(H,18,19)(H,20,21,22)/i4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1242