Learn More
N-Desmetil Propanocarbo, TRC
Código de producto. 30012618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012618 25 mg 25 miligramos
17992745 100 mg 100 miligramos
17922745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29241025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1392231-41-2
Fórmula molecular C8 H18 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 174.24
Sinónimo Carbamic acid, N-[3-(methylamino)propyl]-, propyl ester
Nombre IUPAC carbamato de N-[3-3-(metilamino)propil]
SMILES CCCOC(=O)NCCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb-N-desmethyl
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O2/c1-3-7-12-8(11)10-6-4-5-9-2/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1368
Porcentaje de pureza >95%