Learn More
Clorhidrato de N-desmetilpropamocarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Propamocarb Hydrochloride |
| CAS | 2287345-42-8 |
| Fórmula molecular | C8H19ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propamocarb-N-desmethyl Hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(methylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-3-7-12-8(11)10-6-4-5-9-2;/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11);1H |
| SMILES | Cl.CCCOC(=O)NCCCNC |
| Nombre IUPAC | N-[3-(metilamino)propil]carbamato de propilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 210.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1135 |