Learn More
Dimaleato de N-desmetil proclorperazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Prochlorperazine-d8 Dimaleate |
| CAS | 1246817-68-4 |
| Fórmula molecular | C27H22D8ClN3O8S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-phenothiazine-d8 Dimaleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClN3S/c20-15-6-7-19-17(14-15)23(16-4-1-2-5-18(16)24-19)11-3-10-22-12-8-21-9-13-22/h1-2,4-7,14,21H,3,8-13H2/i8D2,9D2,12D2,13D2 |
| SMILES | ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN4C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C4([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 600.11 |