Learn More
N-Desmetil Pirenzepina-d8, TRC
Código de producto. 30354955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354955 1 mg 1 miligramo
30349472 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2921321MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189860-05-6
Fórmula molecular C18H11D8N5O2
Peso molecular (g/mol) 345.43
Sinónimo 5,11-Dihydro-11-(1-piperazinyl-d8-acetyl)-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, LS 822-d8
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Pirenzepine-d8
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N5O2/c24-16(12-22-10-8-19-9-11-22)23-15-6-2-1-4-13(15)18(25)21-14-5-3-7-20-17(14)23/h1-7,19H,8-12H2,(H,21,25)/i8D2,9D2,10D2,11D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.2041