Learn More
N-Desmetil Paroxol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17990835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990835 1 mg 1 miligramo
17984815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2821801MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220548-73-2
Fórmula molecular C12 H16 F N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 245.72
Sinónimo [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol Hydrochloride, (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinemethanol hydrochloride, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S,4R)- (9CI), (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-(hydroxymethyl)piperidinium chloride, N-Desmethyl Paroxol hydrochloride, N-Desmethylparoxol hydrochloride
Nombre IUPAC [(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)piperidina-3-il] metanol; Cloruro
SMILES Cl.OC[C@@H]1CNCC[C@H]1c2ccc(F)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-desmethyl Paroxol hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12-5-6-14-7-10(12)8-15;/h1-4,10,12,14-15H,5-8H2;1H/t10-,12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0983