Learn More
Bromuro de N-desmetiloctilonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Diethylaminoethyl-p-[2-(-n-octyloxy)-benzoyl]aminobenzoate |
| CAS | 26090-29-9 |
| Fórmula molecular | C28 H40 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Diethylaminoethyl-p-[2-(-n-octyloxy)-benzoyl]aminobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H40N2O4/c1-4-7-8-9-10-13-21-33-26-15-12-11-14-25(26)27(31)29-24-18-16-23(17-19-24)28(32)34-22-20-30(5-2)6-3/h11-12,14-19H,4-10,13,20-22H2,1-3H3,(H,29,31) |
| SMILES | CCCCCCCCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)OCCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 4-[(2-octoxibenzoil)amino]benzoato de 2-(dietilamino)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 468.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.2988 |