Learn More
N-Desmetil Niquerolina, TRC
Código de producto. 30133428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133428 25 mg 25 miligramos
30136076 50 mg 50 miligramos
17991695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42236025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192504-81-7
Fórmula molecular C23 H24 Br N3 O3
Peso molecular (g/mol) 470.36
Sinónimo Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1-methyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8β)- (9CI), N6-Demethylnicergoline, [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate, 6-Demethylnicergoline, 6-Desmethylnicergoline, Nicergoline Imp. H (EP)
Nombre IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-metaxi-4-metil-6,6a,7,8,9,10-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-il]metil 5-bromoriridina-3-carboxilato
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Demethylnicergoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-16-7-20-23(29-2,18-4-3-5-19(27)21(16)18)8-14(9-26-20)13-30-22(28)15-6-17(24)11-25-10-15/h3-6,10-12,14,20,26H,7-9,13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.1001
Porcentaje de pureza >95%