Learn More
Clorhidrato de N-Desmetil Nefopam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl Nefopam Hydrochloride |
| CAS | 147656-98-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O . H Cl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3,4,5,6-Tetrahydro-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, N-Desmethylnefopam Hydrochloride, Nornefopam Hydrochloride; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)16-15-9-5-4-8-14(15)12-17-10-11-18-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H |
| SMILES | Cl.C1COC(c2ccccc2)c3ccccc3CN1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-3,4,5,6-tetrahidro-1H-2,5-benzoxazocina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 275.77 |
| Mostrar más |