Learn More
N-desmetil-N-nitroso-prometazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyl,-N-nitroso-promethazine |
| CAS | 94511-44-1 |
| Fórmula molecular | C16H17N3OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N,α-Dimethyl-N-nitroso-10H-phenothiazine-10-ethanamine (ACI), N-Nitroso-N-Desmethyl Promethazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3OS/c1-12(18(2)17-20)11-19-13-7-3-5-9-15(13)21-16-10-6-4-8-14(16)19/h3-10,12H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | O=NN(C)C(C)CN1C=2C=CC=CC2SC=3C=CC=CC31 |
| Nombre IUPAC | Amida de N-(1-(10H-fenotiazin-10-il)propan-2-il)-N-metilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 299.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.11 |