Learn More
N-Desmetil-N-hidroximetil Tebuthiurón, TRC
Código de producto. 30180103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180103 5 mg 5 miligramos
30180063 25 mg 25 miligramos
30180142 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2954455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59962-54-8
Fórmula molecular C9 H16 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 244.31
Sinónimo Urea, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N'-(hydroxymethyl)-N-methyl, N-[5-(1,1-Dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N'-(hydroxymethyl)-N-methylurea
Nombre IUPAC 1-(5-tert-butil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-3-(hidroximetil)-1-metilurea
SMILES CN(C(=O)NCO)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuthiuron-N-hydroxymethyl
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N4O2S/c1-9(2,3)6-11-12-8(16-6)13(4)7(15)10-5-14/h14H,5H2,1-4H3,(H,10,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0994