Learn More
N-Desmetil, N-Etil Tadalafil, TRC
Código de producto. 30369851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369851 1 mg
30382188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE7617801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609405-34-6
Fórmula molecular C23 H21 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 403.4305
Sinónimo Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-ethyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-ethyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-etil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES CCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tadalafil-N-ethyl
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21N3O4/c1-2-25-11-20(27)26-17(23(25)28)10-15-14-5-3-4-6-16(14)24-21(15)22(26)13-7-8-18-19(9-13)30-12-29-18/h3-9,17,22,24H,2,10-12H2,1H3/t17-,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1532